Descripción
ADN lambda digerido con Van91I (PflMI), agarosa al 0,7 %, 14 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'..C C A NN N N^N T G G...3'
3'..G G T N^N N NN A C C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
- 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH de 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
- Van91I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
- Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Van91I, más del 90% de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: Puede solaparse, bloqueada.
- CpG: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión de ADN integrado en agarosa
- Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
Van91I está bloqueado por metilación del dcm solapado. Para evitar la metilación dcm, utilice una cepa con dam, dcm-, como GM2163 (M0099).
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | Van91I (PflMI) |
| Tampón compatible | Tampón R 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 2000 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |