Descripción
Uracil-DNA Glycosylase (UDG, UNG) cataliza la hidrólisis del enlace N-glicosílico entre el uracilo y el azúcar, dejando un sitio apirimidínico en el ADN monocatenario o bicatenario que contenga uracilo. La enzima no muestra actividad en el ARN.
- Activo en tampones Fermentas para enzimas de restricción y polimerasas termofílicas
- Fuente: Células E. coli K12
- Peso molecular: Monómero de 25,6 kDa
- Ausencia de otras endo o exodesoxirribonucleasas, fosfatasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas
Fuente:
- Células E.coli K12
Peso molecular:
- Monómero de 25,6 kDa
Definición de unidad de actividad:
- Una unidad de la enzima cataliza la liberación de 1 nanomol de uracilo de la plantilla de ADN que contiene uracilo en 60 min. a 37 °C.
- 30 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM de NaCl, 1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 0,05 % (v/v) de Tween 20 y 50 % (v/v) de glicerol
Tampón de reacción 10X:
- 200 mM de Tris-HCl (pH 8,2 a 25 °C), 10 mM de EDTA, 100 mM de NaCl
- Inhibidores: Proteína Ugi del bacteriófago PBS2 de Bacillus subtilis, proteína p56 del bacteriófago phi29 de Bacillus subtilis (7).
- Inactivado por calor a 95 °C durante 10 min. La actividad enzimática se restaura parcialmente a temperaturas inferiores a 55 °C. Por lo tanto, coloque los productos de PCR en hielo después de la PCR y cárguelos directamente en un gel
Recomendada para:
Control de contaminación cruzada en PCR (2); detección de polimorfismos de un solo nucleótido mediados por glucosilasa (GMPD) (3); mutagénesis de sitio dirigido (4); sonda en estudios de interacciones de proteína-ADN (5); identificación de genotipos de SNP; clonación de productos de PCR (6); generación de salientes monocatenarios de productos de PCR y ADN complementario
Nota:
Los sitios abásicos formados en el ADN por Uracil-DNA Glycosylase pueden fragmentarse posteriormente mediante calor, tratamiento con álcalis o endonucleasas, que realizan la fragmentación específicamente en los sitios abásicos. UDG (UNG) está activa en presencia o ausencia de cationes divalentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | Uracilo-ADN glicolasa (1 U/μL) y tampón de reacción 10X. Almacenar a -20 °C. |
| Enzima | Uracil-DNA Glycosylase |
| Tampón compatible | Tampón de reacción 10X |
| Cantidad | 5 × 200 U |
| Tipo de producto | Uracil-ADN-glicosilasa |