Learn More
Thermo Scientific™ TaqI (10 U/μl)
Código de producto. p-4522111 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
5 × 3000 U
Tamaño de la unidad:
3000 unidades
paquete de 5
10282870 10 μg 3000 unidades
11843833 5 × 3000 U paquete de 5
2 options
Código de producto. 10282870
Marca: Thermo Scientific™ ER0671
La enzima de restricción TaqI reconoce los sitios T^CGA y corta mejor a una temperatura de 65 °C en su propio tampón exclusivo.
ADN lambda (dam-) digerido con TaqI, agarosa al 1,4 %, 121 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Taq I
Tampón compatible Tampón único (10X tampones TaqI)
Sensible a la inactivación del calor No
Temperatura óptima de reacción 65 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 10 μg
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional