Learn More
Thermo Scientific™ TaiI (MaeII) (10 U/μL)
Código de producto. 10795631 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
400 U
Tamaño de la unidad:
2000 unidades
400 unidades
10795631 2000 U 2000 unidades
10121410 400 U 400 unidades
2 options
Código de producto. 10795631
Marca: Thermo Scientific™ ER1142
Corte en sitios ACGT^ con la enzima de restricción TaiI (MaeII), que funciona mejor a 65 °C en tampón R (isosquizómeros: HpyCH4IV, MaeII).
ADN lambda digerido con TaiI, agarosa al 1,4 %, 143 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima TaiI (MaeII)
Tampón compatible Tampón R 10X
Sensible a la inactivación del calor No
Temperatura óptima de reacción 65 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 2000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional