Learn More
Thermo Scientific™ SspI (10 U/μl)
Código de producto. 10203120 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
500 unidades
10203120 2500 U 2500 unidades
10621811 500 U 500 unidades
2 options
Código de producto. 10203120
Marca: Thermo Scientific™ ER0772
La enzima de restricción SspI reconoce los sitios AAT^ATT y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón G.
ADN lambda digerido con SspI, agarosa al 1 %, 20 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...A A T▵A T T...3'
3'...T T A▵T A A...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
  • 1 tampón G:10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA. Incubar a 37 °C
Tampón de almacenamiento
  • El SSPI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
  • Después de 10 veces de sobredigestión con SSPI, más del 90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y reponerse
Efectos de metilación
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, sin efecto.
Digestión de ADN integrado en agarosa
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
Una sobredigestión con más de 10 veces la cantidad recomendada de Sspl puede provocar una actividad estrella.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Ssp I
Tampón compatible Tampón G 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 2500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional