Description
ADN lambda digerido con Scal, agarosa al 0,7 %, 5 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
3'...T C A▵T G A...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
- 1 tampón Scal: 10 mm bis-de Tris Propano-HCl (pH 6,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
- Scal se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,5 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
- Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de ScaI, más del 80 % de los fragmentos de ADN de el pueden ligarse y más del 90 % de ellos pueden recortarse
Efectos de metilación
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
Digestión de ADN integrado en agarosa
- Se requieren como mínimo 20 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
La baja concentración en sal y la alta concentración en encimas, la concentración de glicerol de > 5 % o un pH >8,0 pueden generar actividad estrella. Los pásmidos súperhelicoidales pueden necesitar hasta 20 veces más Sacl para una digestión completa que el ADN lineal.
Specifications
Specifications
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | Sca I |
| Tampón compatible | Tampón único (10X tampones ScaI) |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 1000 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |