Learn More
Thermo Scientific™ SatI (Fnu4HI) (10 U/μL)
Código de producto. 10764501 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 unidades
10764501 1000 U 1000 unidades
10558170 200 U 200 unidades
2 options
Código de producto. 10764501
Marca: Thermo Scientific™ ER1642
La enzima de restricción SatI (Fnu4HI) reconoce los sitios GC^NGC y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón G (isoesquizómeros: Fnu4HI, Fsp4HI, ItaI).
ADN lambda digerido con SatI (Fnu4HI), agarosa al 1,4 %, 380 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G C▵N G C...3'
3'...C G N▵C G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
  • 1 tampón G:10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
  • Satl se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de SatI, más del 60 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse en una mezcla de reacción con 10-30 u de ligasa de ADN T4/1 μg de fragmentos y 10 % de PEG
  • Más del 90% de estos se pueden recortar
Efectos de metilación
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Extremos compatibles
  • GC^SGC — BcnI, Bme1390I
  • GC^WGC — MvaI, Bme1390I
Nota:
Se necesitan al menos dos copias de la secuencia de reconocimiento de SatI (Fnu4HI) para que la fragmentación sea eficaz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima SatI (Fnu4HI)
Tampón compatible Tampón G 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional