Descripción
Thermo Scientific RNasa T1 es una endorribonucleasa que degrada específicamente el ARN monocatenario en residuos G (consulte la figura 1 en Datos Complementarios). Disocia el enlace fosfodiéster entre el residuo 3'-guanílico y el residuo 5'-OH del nucleótido adyacente con la formación del intermediario correspondiente 2', 3'-fosfato cíclico. Los productos de reacción son 3'-GMP y oligonucleótidos con un terminal 3'-GMP.
RNase T1 no requiere ningún ion de metal para su actividad.
Aplicaciones
- Extracción de ARN de preparaciones de ADN
- Secuenciación de ARN.
- Ensayos de protección de ribonucleasa. Se utiliza junto con la ARNasa A.
- Extracción de ARN de preparaciones de proteínas recombinantes.
- Determinación del nivel de transcripciones de ARN sintetizadas in vitro a partir de plantillas de ADN que contienen un casete sin G.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1000 U/μl |
| Enzima | ARNasa |
| Cantidad | 100.000 U |
| Tipo de producto | RNase T1 |