Learn More
Thermo Scientific™ RNasa H (5 U/μl)
Código de producto. 10519310 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 U
500 U
Tamaño de la unidad:
100 unidades
500 unidades
10519310 500 U 500 unidades
10334860 100 U 100 unidades
2 options
Código de producto. 10519310
Marca: Thermo Scientific™ EN0202
La ribonucleasea H (ARNasa H) es una endorribonucleasa que degrada específicamente la cadena de ARN en híbridos ARN-ADN.
 Ribonuclease H (ARNasa H) degrada específicamente la cadena de ARN en híbridos ARN-ADN. No hidroliza los enlaces fosfodiéster dentro del ARN y ADN monocatenario y bicatenario.
  • No hidroliza los enlaces fosfodiéster dentro del ARN y ADN monocatenario y bicatenario
Control de calidad:
  • Ausencia de otras endo o exodesoxirribonucleasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas
Fuente:
  • Células E.coli MRE-600
Peso molecular:
  • Monómero de 18,4 kDa
Definición de unidad de actividad:
  • Una unidad de la enzima cataliza la formación de 1 nmol de productos solubles en ácido en 20 min a 37 °C.
  • La actividad enzimática se analiza en la siguiente mezcla: 20 mM de Tris-HCl (pH 7,8), 40 mM de KCl, 8 mm de MgCl2, 1 mM de DTT, 24 μm [3H]-poli(A)·poli(DT), 0,03 mg/ml de BSA, 4 % (v/v) de glicerol
Tampón de almacenamiento:
  • La enzima se suministra en: 25 mM de HEPES-KOH (pH 8,0), 50 mM de KCl, 0,1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 0,1 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Tampón de reacción 10X:
  • 200 mM de Tris-HCl (pH 7,8), 400 mM de KCl, 80 mM de MgCl2, 10 mM de DTT
Inhibición e inactivación:
  • Inhibidores: quelantes de metales, reactivos de-bloqueo de SH
  • Inactivación por calor a 65 °C durante 10 min
Recomendada para:
  • Extracción del ARNm antes de la síntesis del ADNc de la segunda cadena (1)
  • RT-PCR y qRT-PCR: extracción del ARN tras la síntesis de la primera cadena de ADNc
  • Extracción de las secuencias poli(A) de ARNm después de la hibridación con oligo (dT) (2)
  • Escisión específica del sitio del ARN (3)
  • Estudios de productos de reacción de poliadenilación in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Enzima ARNasa
Tampón compatible Tampón de reacción 10X
Cantidad 500 U
Tipo de producto RNasa H