Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptasa inversa RevertAid H Minus (200 U/μl)
Código de producto. p-4521345 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10.000 unidades
5 x 10.000 unidades
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10121360 10.000 unidades 10000 unidades
11541515 5 x 10.000 unidades paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10121360 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0451
Edge
Una RT recombinante M-MuLV que carece de actividad RNasa H para síntesis de ADNc de alto rendimiento.
La transcriptasa inversa RevertAid H Minus es una RT recombinante M-MuLV. La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y dependiente de ADN, pero carece de actividad ARNasa H debido a la mutación de punto en el dominio ARNasa H. La transcriptasa inversa RevertAid H Minus no degrada el ARN en híbridos ARN-ADN durante la síntesis de la primera cadena de ADNc, y por lo tanto se obtiene una alta producción de ADNc de longitud completa a partir de plantillas largas. La transcriptasa inversa RevertAid H Minus mantiene la actividad en un amplio intervalo de temperaturas (de 42 a 50 °C).
Características destacadas
  • Alta producción de la primera cadena de ADNc de longitud completa hasta 13 kb
  • Actividad óptima entre 42 y 45 °C
  • Activo hasta a 55°C.
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3-, Cy5-, nucleótidos marcados con rodamina, aminoalilo, fluoresceína)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento
• Transcriptasa inversa RevertAid H Minus (200 U/μl)
• Tampón de reacción 5X
Almacenar a –20 °C.
Formato Tubo
Velocidad de reacción 60 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 42 °C a 45 °C
Cantidad 10.000 unidades
Transcriptasa inversa RevertAid H Minus
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 13 kb
Material de partida ARN