Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker, ready-to-use
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
0,5 μg/carril, gel de 8 cm de longitud, 1X TBE, 5 V/cm, 1,5 h. Bandas visibles: 1353, 1078, 872, 603, 310 281, 271, 234, 194, 118, y 118 bp.
El ADN phiX174 se digiere completamente con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen extremos cohesivos o romos, dependiendo de la enzima de restricción que se utiliza para la preparación del marcador.
El marcador phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII), listo para usar, se premezcla con colorante de carga de ADN 6X para su carga directa en geles de agarosa y poliacrilamida.
Características destacadas
- Medición y cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Premezclado con el colorante de carga de ADN 6X para una carga directa y para el almacenamiento a temperatura ambiente
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | Sí |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Cantidad | 50 μg |
| Tipo de producto | Marcador de ADN/BSURI (HAEIII) |