Learn More
Thermo Scientific™ PvuI (10 U/μl)
Código de producto. 10141220 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
300 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 unidades
Código de producto. 10141220
Marca: Thermo Scientific™ ER0622
La enzima de restricción PvuI reconoce los sitios CGAT^CG y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón R (isoesquizómeros: BpvUI, MvrI, Ple19I).
ADN lambda digerido con Pvul, agarosa al 0,7 %, 3 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'..C G A T▵C G...3'
3'..G C▵T A G C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
  • 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm KCl y 0,1 mg/ml BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
  • PvuI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 300 mm de KCl, 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
  • Tras una sobredigestión con una cantidad 50 veces mayor a la recomendada de PvuI, más del 90 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y más del 95 % pueden recortarse
Efectos de metilación
  • Dam: se solapa completamente, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión de ADN integrado en agarosa
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, HpaII, MaeII, MspI, NarI, Psp1406I, SsiI, XmiI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima PvuI
Tampón compatible Tampón R 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional