Learn More
Thermo Scientific™ Psp1406I (AclI) (10 U/μL)
Código de producto. 10262920 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
300 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 unidades
10262920 300 U 300 unidades
10734681 1500 U 1500 unidades
2 options
Código de producto. 10262920
Marca: Thermo Scientific™ ER0941
La enzima de restricción Psp1406I (AclI) reconoce los sitios AA^CGTT y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón Tango (isoesquizómeros: AclI).
ADN lambda digerido con Psp1406I (AclI), agarosa al 0,7 %, 7 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'..A A▵C G T T...3'
3'..T T G C▵A A...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
  • 1 tampón Tango: 33 mm de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
  • Psp1406I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Psp1406I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: puede solaparse, efecto sin determinar.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión de ADN integrado en agarosa
  • Se requieren como mínimo 10 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, HpaII, MspI, NarI, SsiI, TaqI, XmiI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Psp1406I (AclI)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 300 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional