Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
Mida y cuantifique de manera aproximada pequeños fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa y geles de poliacrilamida no desnaturalizantes con este marcador convencional compuesto por 11 bandas nítidas.
94.75€ - 386.00€
Especificaciones
Tipo de gel | Agarosa |
---|---|
Tipo de producto | Marcador de ADN/BSURI (HAEIII) |
Listo para cargar | No |
Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
Características ecológicas | Embalaje sostenible |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10570091
|
Thermo Scientific™
SM0251 |
50 μg |
94.75€
50 microgramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11893953
|
Thermo Scientific™
SM0252 |
5 x 50 μg |
386.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El ADN phiX174 se digiere por completo con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en un tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen extremos cohesivos o romos, según la enzima de restricción que se utiliza para la preparación del marcador.
El marcador phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4. También se puede marcar radiactivamente o no radiactivamente con Fragmento de Klenow o Klenow Fragment, exo- mediante una reacción de relleno.
Características destacadas
- Medición y cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Agarosa | |
No | |
Embalaje sostenible |
Marcador de ADN/BSURI (HAEIII) | |
Geles de agarosa | |
Marcador phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.