Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11893953 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
paquete de 5
11893953 5 x 50 μg paquete de 5
10570091 50 μg 50 microgramos
2 options
Código de producto. 11893953
Marca: Thermo Scientific™ SM0252
Mida y cuantifique de manera aproximada pequeños fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa y geles de poliacrilamida no desnaturalizantes con este marcador convencional compuesto por 11 bandas nítidas.
El ADN phiX174 se digiere por completo con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en un tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen extremos cohesivos o romos, según la enzima de restricción que se utiliza para la preparación del marcador.
El marcador phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4. También se puede marcar radiactivamente o no radiactivamente con Fragmento de Klenow o Klenow Fragment, exo- mediante una reacción de relleno.
El ADN phiX174 se digiere completamente con las enzimas de restricción Fermentas PureExtreme adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen extremos cohesivos o romos, dependiendo de la enzima de restricción que se utiliza para la preparación del marcador. El marcador phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. También se puede marcar radiactivamente o no radiactivamente con Fragmento de Klenow o Klenow Fragment, exo- mediante una reacción de relleno.
  • Dimensionamiento y cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN
  • Bandas nítidas
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de gel Agarosa
Listo para cargar No
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Características ecológicas Embalaje sostenible
Cantidad 5 x 50 μg
Línea de productos Marcador phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII)
Tipo de producto Marcador de ADN/BSURI (HAEIII)