Descripción
El marcador pBR322 DNA/BsuRI (HaeIII) se recomienda para dimensionar y cuantificar de forma aproximada pequeños fragmentos de ADN bicatenario linearizados en geles de agarosa y geles de poliacrilamida no desnaturalizantes. El ADN pBR322 se digiere por completo con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen extremos cohesivos o romos, según la enzima de restricción que se utiliza para la preparación del marcador
El marcador se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4.
Características destacadas
- Dimensionamiento y cuantificación aproximada de pequeños fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | No |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Cantidad | 50 μg |
| Tipo de producto | Marcador de ADN/BSURI (HAEIII) |