Learn More
Thermo Scientific™ PauI (BssHII) (10 U/μL)
Código de producto. 10430100 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 unidades
Código de producto. 10430100
Marca: Thermo Scientific™ ER1091
Edge
La enzima de restricción PauI (BssHII) reconoce los sitios G^CGCGC y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón R (isoesquizómeros: BsePI, BssHII).
ADN lambda digerido con PauI (BssHII), agarosa al 0,7 %, 6 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G▵C G C G C...3'
3'...C G C G C▵G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • PauI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/mLde BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de PauI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 10 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
  • AflIII, AscI, BtgI, MluI
Nota:
La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (> 5 %) o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima PauI (BssHII)
Tampón compatible Tampón R 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 200 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional