Learn More
Thermo Scientific™ PacI (10 U/μL)
Código de producto. 10744871 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1250 U
250 U
Tamaño de la unidad:
1250 UNIT
250 unidades
10744871 1250 U 1250 UNIT
10809000 250 U 250 unidades
2 options
Código de producto. 10744871
Marca: Thermo Scientific™ ER2202
La enzima de restricción PacI reconoce los sitios TTAAT^TAA y corta mejor a 37 °C en su propio tampón único (isoesquizómeros:
Fragmentos de ADN pJET1/SdaI con sitio de reconocimiento de PacI insertado digerido con PacI, agarosa al 1 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...T A A T▵T A A...3'
3'...A T▵T A A T T...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Pacl: 10 mm bis-de Tris Propane-HCl (pH 6,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • PacI se suministra en: 10 mm de fosfato potásico (pH de 7,5 a 25 °C), 200 mm de nacl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con una cantidad 50 veces mayor a la recomendada de PacI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y más del 95% pueden recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: puede solaparse, efecto sin determinar.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN pJET1 integrado en agarosa con una secuencia de reconocimiento de Pacl insertado en 16 horas
Extremos compatibles:
  • BstKTI, SfaNI (AsiSI), PvuI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima PacI
Tampón compatible Tampón único (10X tampones PacI)
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1250 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional