Learn More
Thermo Scientific™ OliI (AleI) (10 U/μL)
Código de producto. 10222460 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 UNIT
10222460 1000 U 1000 unidades
10262410 200 U 200 UNIT
2 options
Código de producto. 10222460
Marca: Thermo Scientific™ ER1632
La enzima de restricción OliI (AleI) reconoce los sitios CACNN^NNGTG y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón R (isoesquizómeros: AleI).
ADN lambda digerido con OliI (AleI), agarosa al 0,7 %, 20 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C A C N N▵N N G T G...3'
3'...G T G N N▵N N C A C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Olil se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de OliI, más del 80 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y más del 90 % recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CPG: puede solaparse, reducción de fragmentación
  • EcoKI: puede solaparse, bloqueada.
  • EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima OliI (AleI)
Tampón compatible Tampón R 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional