Descripción
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Características destacadas
- Escalerilla con incrementos de 500 bp
- Bandas nítidas, tamaños de fragmentos fáciles de recordar
- Bandas de referencia espaciadas uniformemente (en rojo)
- Lista para usar -se mezcla previamente con el colorante de carga de ADN 6X Orange para la carga directa en gel y se almacena a temperatura ambiente
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, naranja G |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 500 bp a 6000 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 25 μg |
| Línea de productos | O'GeneRuler, O'RangeRuler |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.