Learn More
Thermo Scientific™ NotI, HC (50 U/μL)
Código de producto. 10591031 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
HC; 1500 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
10591031 HC; 1500 U 1500 unidades
1 options
Código de producto. 10591031
Marca: Thermo Scientific™ ER0593
Thermo Scientific™ Fermentas NotI está disponible como enzima FastDigest, que se usa para la digestión rápida del ADN.
Thermo Scientific™ NotI está disponible como enzima FastDigest que se utiliza para la digestión rápida del ADN, más del 95 % de los fragmentos de ADN digeridos pueden ligarse y recortarse si el extremo 5′ presenta una concentración de 0,5 μm después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada (3 U/μg de ADN x 17 horas) de NotI.
5'..G C▵G G C C G C...3'
3'..C G C C G G▵C G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón O: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Notl se suministra en: 20 mm de Tris-HCl (pH 7,8 a 25 °C), 100 mm de NaCl, 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,02 % de Triton X-100, 0,2mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glycerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con una cantidad 50 veces mayor a la recomendada de Notl, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN de adenovirus-tipo-2 integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
  • Bsp120I, CfrI, Eco52I
Nota:
Analizado con ADN plasmídico pTZ19RJL2 digerido con BseLI. Los pásmidos súperhelicoidales pueden necesitar hasta 5 veces más NotI para una digestión completa que los ADN lineales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima No I
Tampón compatible Tampón O 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad HC; 1500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional