Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 75 bp DNA Fragment
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
NoLimits es una colección de 36 fragmentos de ADN individuales muy purificados que van de 10 a 20.000 bp. A diferencia de otros proveedores, cuyos estándares personalizados se producen por PCR, los fragmentos de ADN Thermo Scientific NoLimits se producen utilizando plásmidos específicamente diseñados purificados mediante tecnología patentada.
El ADN plasmídico se digiere con enzimas de restricción Thermo Scientific y los fragmentos de ADN individuales se purifican mediante cromatografía a partir de la mezcla de digestión. Por tanto, proporcionamos fragmentos de ADN excepcionalmente puros, sin moléculas degradadas ni truncadas. Nuestros fragmentos de ADN personalizados son la mejor opción para aplicaciones especializadas tanto en electroforesis (gel o capilar) como en HPLC, etc.
Características destacadas
- Fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía
- Rango amplio: De 10 a 20.000 bp
- Picos agudosdurante la electroforesis capilar, bandas nítidas durante la electroforesis en gel
- Concentración precisa de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de gel | Agarosa |
| Tipo de producto | Fragmento de ADN |
| Listo para cargar | No |
| Intervalo de tamaños | De 10 bp a 20000 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Línea de productos | NoLimits |
| Cantidad | 10 μg |