Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 200 bp DNA Fragment
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10304820 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. 10304820
Marca: Thermo Scientific™ SM1611
Edge
Optimice las aplicaciones en las que se requiere un patrón de tamaño de ADN personalizado con NoLimits, una colección de 36 fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía que van de 10 a 20.000 bp.
NoLimits es una colección de 36 fragmentos de ADN individuales muy purificados que van de 10 a 20.000 bp. A diferencia de otros proveedores, cuyos estándares personalizados se producen por PCR, los fragmentos de ADN Thermo Scientific NoLimits se producen utilizando plásmidos específicamente diseñados purificados mediante tecnología patentada.
El ADN plasmídico se digiere con enzimas de restricción Thermo Scientific y los fragmentos de ADN individuales se purifican mediante cromatografía a partir de la mezcla de digestión. Por tanto, proporcionamos fragmentos de ADN excepcionalmente puros, sin moléculas degradadas ni truncadas. Nuestros fragmentos de ADN personalizados son la mejor opción para aplicaciones especializadas tanto en electroforesis (gel o capilar) como en HPLC, etc.
Características destacadas
  • Fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía
  • Rango amplio: De 10 a 20.000 bp
  • Picos agudosdurante la electroforesis capilar, bandas nítidas durante la electroforesis en gel
  • Concentración precisa de ADN 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de gel Agarosa
Tipo de producto Fragmento de ADN
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 10 bp a 20000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Características ecológicas Embalaje sostenible
Línea de productos NoLimits
Cantidad 10 μg