Learn More
Thermo Scientific™ MvaI (BstNI) (10 U/μL)
Código de producto. 10334190 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2000 unidades
Tamaño de la unidad:
2000 unidades
10334190 2000 unidades 2000 unidades
1 options
Código de producto. 10334190 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0551
Corte en sitios CC^WGG sites con la enzima de restricción MvaI (BstNI), que funciona mejor a 37 °C con tampón R (isosquizómeros: AjnI, BseBI, Bst2UI, BstNI, BstOI, Psp6I, PspGI).
ADN lambda digerido con MvaI (BstNI), agarosa al 1,4 %, 71 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima MvaI (BstNI)
Tampón compatible Tampón R 10X
Sensible a la inactivación del calor No
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 2000 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional