Learn More
Thermo Scientific™ Mph1103I (NsiI) (10 U/μL)
Código de producto. 10304720 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
1000 UNIT
5000 unidades
10304720 1000 U 1000 UNIT
10242920 5000 U 5000 unidades
2 options
Código de producto. 10304720
Marca: Thermo Scientific™ ER0731
La enzima de restricción Mph1103I (NsiI) reconoce los sitios ATGCA^T y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón R (isoesquizómeros: EcoT22I, NsiI, Zsp2I).
ADN lambda digerido con Mph1103I (NsiI), agarosa al 0,7 %, 14 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'..A▵T G C A▵T...3'
3'..T▵A C G T▵A...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Mph1103I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,4 a 25 °C), 200 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Extremos compatibles:
  • Alw21I, PstI, SdaI, SduI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Mph1103I (NsiI)
Tampón compatible Tampón R 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional