Learn More
Thermo Scientific™ MboII (5 U/μL)
Código de producto. p-4521858 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
300 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10272450 300 U 300 unidades
10394770 1500 U 1500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10272450 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0821
La enzima de restricción MboII reconoce los sitios GAAGA(8/7)^ y se corta mejor a 37 °C con el tampón B.
ADN lambda (dam-) digerido con MboII, agarosa al 1,4 %, 130 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G A A G A (N)8▵...3'
3'...C T T C T (N)7▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón B: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • MboII se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
  • Dam: puede solaparse, bloqueada.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, sin efecto.
Nota:
Analizado mediante ADN de lambda (dam) (SD0021). MboII se bloquea por metilación dam solapada. Para evitar metilación dam, utilice una cepa dam, dcm-, como GM2163 (M0099). Una sobredigestión con más de 15 veces la cantidad recomendada de MboII puede provocar una actividad estrella. MboII produce fragmentos de ADN que tienen una extensión de base simple 3 que son más difíciles de ligar que los fragmentos de extremo romo. Mboll puede permanecer asociada al ADN fragmentado. lo que puede provocar un desplazamiento de las bandas de ADN durante la electroforesis. Para evitar patrones atípicos de las bandas de ADN, use colorante de carga de ADN 6X y solución SDS para la preparación de muestras o caliente el ADN digerido en presencia de SDS antes de la electroforesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm
Enzima MboII
Tampón compatible Tampón B 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 300 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices