Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra (2X) para qPCR Maxima SYBR Green/ROX
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las mezclas maestras incluyen la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla y los primers. El tinte intercalante SYBR Green I permite el análisis y la detección de ADN sin utilizar sondas de secuenciación específica.
La ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP) para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG). El uso de la mezcla maestra de qPCR Maxima SYBR Green en la PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADN complementario, viral, plasmídico y genómico. Las mezclas maestras Maxima para SYBR Green qPCR son compatibles con la mayoría de los termocicladores en tiempo real.
- Especificidad: la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de primers.
- Sensibilidad: detecta un número bajo de copias.
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
- Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 10 x 1,25 ml de mezcla maestra Maxima SYBR Green/ROX qPCR (2X) que contiene ADN polimerasa Maxima Hot Start Taq, dNTPs (también dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado con colorante de referencia pasiva ROX; suficiente para reacciones de 1000 x 25 μl. • 10 x 1,25 ml de agua libre de nucleasas Conservar a -20 °C. |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™ |
| Línea de productos | Maxima |
| Mostrar más |