Includes
- La mezcla maestra de qPCR Maxima SYBR Green/ROX (2x) se complementa con colorante de referencia pasivo ROX
- La mezcla maestra de qPCR Maxima SYBR Green/fluoresceína (2x) se complementa con colorante de referencia pasivo de fluoresceína
- La mezcla maestra de qPCR Maxima SYBR Green, solución ROX suministrada (2x), se suministra con un vial ROX independiente
- Todas las mezclas maestras de qPCR Maxima SYBR Green incluyen la ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima y dNTPs (también dUTP) en un tampón de PCR optimizado. Se suministra con agua libre de nucleasas
The master mixes include Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs in an optimized PCR buffer. Only template and primers need to be added. The SYBR Green I intercalating dye allows for DNA detection and analysis without using sequence-specific probes.
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in combination with an optimized buffer ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP is included in the mix for optional carry-over contamination control using uracil DNA glycosylase (UDG). The use of Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in real-time PCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral, and cDNA templates. Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes are compatible with most real-time thermal cyclers.
- Especificidad: la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de primers.
- Sensibilidad: detecta un número bajo de copias.
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
- Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso.
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contains: • 4 x 12.5 mL Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with fluorescein passive reference dye; sufficient for 4000 x 25 μL reactions. • 2 x 30 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 |
| Línea de productos | Maxima |
| Mostrar más |