Learn More
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μL)
Código de producto. 10785831 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
HC; 20000 U
Tamaño de la unidad:
20000 unidades
10785831 HC; 20000 U 20000 unidades
1 options
Código de producto. 10785831
Marca: Thermo Scientific™ ER0523
Thermo Scientific™ Fermentas KpnI está disponible como enzima FastDigest, que se usa para la digestión rápida del ADN.
Thermo Scientific™ KpnI está disponible como enzima FastDigest, que se usa para la digestión rápida del ADN. Más del 95 % de los fragmentos del ADN digerido pueden ligarse y recortarse si el extremo 5′ presenta una concentración de 0,02 μm después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada (3 U/μg de ADN x 17 horas) de KpnI.
5'..G G T A C▵C...3'
3'..C▵C A T G G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón KpnI: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 0,02 % de Triton X-100 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • KpnI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: puede solaparse, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
La concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH >8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Kpn I
Tampón compatible Tampón único (10X tampones KpnI)
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad HC; 20000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional