Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Pfu
Código de producto. 10180690 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
ADN polimerasa Pfu
Pfu DNA Polymerase
Pfu DNA Polymerase (recombinante)
Cantidad:
100U
500U
Tamaño de la unidad:
100 unidades
500 unidades
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
10180690 Pfu DNA Polymerase 500U 500 unidades
10631231 ADN polimerasa Pfu 100U 100 unidades
10339879 Pfu DNA Polymerase (recombinante) 100U 100 unidades
3 options
Código de producto. 10180690
Marca: Thermo Scientific™ EP0572
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimize PCR applications requiring high fidelity with this highly thermostable DNA polymerase.
Pfu DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase from the hyperthermophilic archaeum Pyrococcus furiosus. The enzyme catalyzes the template-dependent polymerization of nucleotides into duplex DNA in the 5’→3’ direction. Pfu DNA Polymerase also exhibits 3’→5’ exonuclease (proofreading) activity that enables the polymerase to correct nucleotide incorporation errors. It has no 5’→3’ exonuclease activity.
Highlights
  • Eight times more accurate than Taq DNA polymerase
  • Highly thermostable – remains 95% active after 2 hours incubation at 95°C
  • Generates blunt-end PCR products
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-, fluorescently-labeled nucleotides)
  • Increased PCR yields with native Pfu DNA Polymerase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pfu DNA Polymerase
Cantidad 500U
Para utilizar con (aplicación) High-fidelity PCR, Standard PCR, Cloning, RT-PCR, Site-directed Mutagenesis
Termoestabilidad remains 95% active after 2 hours incubation at 95°C
Incluye 2 x 1.25mL 10X Pfu Buffer with (NH4)2SO2, 2 x 1.25mL 10X Pfu Buffer with MgSO4 and 2 x 1.25mL 25mM MgSO4