Learn More
Thermo Scientific™ HphI (10 U/μL)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
ADN lambda (dam- digiere con HphI, agarosa al 1,4 %, 168 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G G T G A (N)8▵...3'
3'...C C A C T (N)7▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón B: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- HphI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
- Dam: puede solaparse, bloqueada.
- Dcm: puede solaparse, sin efecto.
- CpG: puede solaparse, sin efecto.
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
Nota:
Analizado mediante ADN de lambda (dam) (SD0021). HphI se bloquea por metilación dam solapada. Para evitar la metilación dam, utilice una cepa con dam-, dcm-, como GM2163 (M0099). La concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH >8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity).
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm |
| Enzima | HphI |
| Tampón compatible | Tampón B 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | Sí |
| Cantidad | 300 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación sin cicatrices |