Learn More
Thermo Scientific™ HphI (10 U/μL)
Código de producto. 10292720 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
300 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 UNIT
10292720 1500 U 1500 unidades
10679900 300 U 300 UNIT
2 options
Código de producto. 10292720
Marca: Thermo Scientific™ ER1102
La enzima de restricción HphI reconoce los sitios GGTGA(8/7)^ y se corta mejor a 37 °C con el tampón B (isoesquizómeros: AsuHPI).
ADN lambda (dam- digiere con HphI, agarosa al 1,4 %, 168 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G G T G A (N)8▵...3'
3'...C C A C T (N)7▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón B: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • HphI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
  • Dam: puede solaparse, bloqueada.
  • Dcm: puede solaparse, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
Nota:
Analizado mediante ADN de lambda (dam) (SD0021). HphI se bloquea por metilación dam solapada. Para evitar la metilación dam, utilice una cepa con dam-, dcm-, como GM2163 (M0099). La concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH >8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm
Enzima HphI
Tampón compatible Tampón B 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 1500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices