Descripción
ADN lambda digerido con HinfI, agarosa al 1,4 %, 148 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G▵A N T C...3'
3'...C T N A▵G...5' Condiciones para el 100 % de actividad:
- 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- HinfI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CPG: puede solaparse, reducción de fragmentación
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
Extremos compatibles:
- G▴AWTC — PfeI
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm |
| Enzima | Hinf I |
| Tampón compatible | Tampón R 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 5 × 2000 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |