Learn More
Thermo Scientific™ HincII (HindII) (10 U/μl)
Código de producto. p-4521799 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
500 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10389529 500 U 500 unidades
10808810 2500 U 2500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10389529 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0491
La enzima de restricción HincII (HindII) reconoce los sitios GTY^RAC y corta mejor a 37 °C con el tampón Tango (isoesquizómeros: HindII).
ADN lambda digerido con HincII (HindII), agarosa al 1 %, 35 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G T Y▵R A C...3'
3'...C A R▵Y T G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Tango™: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • HincII se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 200 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,5 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CPG: puede solaparse, reducción de fragmentación
  • EcoKI: puede solaparse, bloqueada.
  • EcoBI: puede solaparse, bloqueada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima HincII (HindII)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional