Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de rango ultrabajo GeneRuler
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
La escalera de ADN de rango ultrabajo GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Es un producto ideal para electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de rango ultrabajo GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4.
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Ideal para la electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante
- Ideal para el análisis de siRNA
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
| Listo para cargar | No |
| Intervalo de tamaños | De 10 bp a 300 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Línea de productos | GeneRuler |
| Cantidad | 5 x 50 μg |