Descripción
Realice una separación rápida (de 5 a 15 min. a 23 V÷cm) de fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa con la escalera de ADN Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ Express.
El patrón de la banda de las escaleras express no se ve afectado por la composición del tampón de electroforesis, el voltaje o el porcentaje de gel. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN GeneRuler Express se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4, protocolo. La escalera se suministra con colorante de carga de ADN 6X para el ADN de muestra.
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Ideal para una separación rápida bajo una amplia variedad de condiciones de electroforesis
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
| Listo para cargar | No |
| Intervalo de tamaños | De 100 bp a 5000 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Cantidad | 50 μg |
| Línea de productos | GeneRuler |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |