Learn More
Thermo Scientific™ Microkit de concentración y limpieza de ARN GeneJET
Código de producto. p-4569681 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
250 tests
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13203159 50 preparaciones 50 GR
13213159 250 preparaciones 250 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13203159 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0841
Realice una concentración rápida y eficaz de muestras de ARN prepurificadas con este kit.
El juego GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit está diseñado para la concentración rápida y eficiente de muestras de ARN previamente purificadas, así como para la limpieza de ARN después del tratamiento con DNasa I y otras reacciones enzimáticas.
El kit combina la comodidad de la tecnología de columnas de centrifugación con las propiedades de unión selectiva de una membrana de sílice, eliminando la necesidad de manipulaciones de resina tediosas o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo.
  • Diseño de columna avanzado: fácil de abrir, cargar y manejar.
  • Eluya en un volumen de 6-10 μl
  • 85 a 100 % de recuperación de ARN de alta integridad
  • Pureza excepcional: aísle el ARN libre de inhibidores enzimáticos como heparina, EDTA o citrato; ADNasa I y otras enzimas
  • Rápido y sencillo: el procedimiento tarda menos de cinco minutos
  • El ARN purificado se puede utilizar en aplicaciones posteriores habituales: RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting y otros análisis basados en ARN
Incluye:
Microcolumna de purificación de ARN GeneJET y tubo de recogida, tampón de unión, tampón de lavado 1 (conc.), tampón de lavado 2 (conc.), agua (sin nucleasas), tubos de recogida (1,5 ml)
Recomendada para:
El juego GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit está diseñado para la concentración rápida y eficiente de muestras de ARN previamente purificadas, así como para la limpieza de ARN después del tratamiento con DNasa I y otras reacciones enzimáticas. El kit combina la comodidad de la tecnología de columnas de centrifugación con las propiedades de unión selectiva de una membrana de sílice, eliminando la necesidad de manipulaciones de resina tediosas o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de centrifugación
Tiempo de purificación 5 min
Tipo de muestra ARN
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos, Northern Blotting, construcción de bibliotecas ADNc
N.º de reacciones 50 preparaciones
Línea de productos GeneJET
Cantidad 50 preparaciones
Báscula Micro
Target ARN total
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride