Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purificación de PCR GeneJET
Código de producto. p-4530593 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10400450 50 preparaciones cada uno
10578360 250 preparaciones cada uno
2 options
Código de producto. 10400450
Marca: Thermo Scientific™ K0701
Realice con este kit una purificación rápida y eficaz de ADN procedente de PCR y otras mezclas de reacciones enzimáticas.
El kit de purificación de PCR GeneJET emplea una tecnología de membrana a base de sílice exclusiva en forma de una práctica columna de centrifugación, lo que elimina la necesidad de recurrir a complicadas manipulaciones de resinas o extracciones tóxicas con fenol-cloroformo. Elimina con eficacia cebadores, dNTPs, nucleótidos marcados sin incorporar, enzimas y sales procedentes de PCR y otras mezclas de reacciones.
Se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de entre 25 bp y 20 kb con tasas de recuperación de hasta el 100 %. Todas las columnas de purificación GeneJET disponen de una capacidad total de unión de hasta 25 μg de ADN. Además, el procedimiento completo solo dura cinco minutos. El ADN purificado se puede utilizar en las aplicaciones habituales posteriores, tales como secuenciación, digestión por restricción, etiquetado, ligadura, clonación, transcripción in vitro, métodos Blot o hibridación in situ.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice patentada con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de recurrir a complicadas manipulaciones de resinas o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo. GeneJET PCR Purification Kit elimina con eficacia primers, dNTP, nucleótidos marcados sin incorporar, enzimas y sales procedentes de PCR y otras mezclas de reacciones. Se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de entre 25 bp y 20 kb con tasas de recuperación de hasta el 100 %. Todas las columnas de purificación GeneJET disponen de una capacidad total de unión de hasta 25 μg de ADN. Además, el procedimiento completo solo dura 5 minutos. El ADN purificado se puede utilizar en las aplicaciones habituales posteriores, tales como secuenciación, digestión por restricción, etiquetado, ligadura, clonación, transcripción in vitro, métodos Blot o hibridación in situ.
  • Altamente eficiente: recuperaciones del 90 al 100 % en el rango de 100 bp—10 kb
  • Rápido: el procedimiento solo tarda 5 minutos
  • Cómodo: las columnas de centrifugación tienen tapa y vienen acopladas a los tubos de recogida
Recomendada para:
Purificación rápida y eficaz de fragmentos de ADN aptos para su uso en todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como:—digestión por restricción FastDigest o convencional ;—secuenciación automatizada fluorescente o radioactiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Formato Columna de centrifugación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos GeneJET
Tipo de producto Kit de purificación de PCR
Cantidad 50 preparaciones
Tiempo de actividad 5 min
Objetivo ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR)
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR), Cloning, DNA Sequencing
Tecnología de aislamiento Columna de centrifugación
Tipo de muestra ADNbc
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • genejet PCR purif
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: thiocyanic acid