Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest XhoI
Código de producto. p-4522218 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 x 400 μl (1200 reacciones)
400 μl (400 reacciones)
Tamaño de la unidad:
1200 reacciones
400 reacciones
10880041 400 μl (400 reacciones) 400 reacciones
11843913 3 x 400 μl (1200 reacciones) 1200 reacciones
2 options
Código de producto. 10880041
Marca: Thermo Scientific™ FD0694
Edge
Realice una digestión de ADN sencillo, doble o múltiple en un plazo de 5 a 15 minutos con esta línea avanzada de enzimas de restricción, 100 % activa en un tampón universal.
ADN lambda digerido con XhoI, agarosa al 0,7 %, 1 sitio de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción para la digestión rápida del ADN. Todas las enzimas FastDigest son 100 % activas en los tampones universales FastDigest y FastDigest Green y pueden digerir el ADN en entre 5 y 15 minutos. De este modo, cualquier combinación de enzimas de restricción puede trabajar simultáneamente en un tubo de reacción y ya no es necesario realizar digestiones secuenciales. Además, el FastDigest Green Buffer permite la carga directa de la mezcla de reacción en un gel. Las enzimas FastDigest pueden utilizarse para digerir ADN plasmídico, genómico y vírico y productos de PCR, y no muestran actividad estrella (star activity) ni en incubaciones prolongadas.
5'...C▵T C G A G...3'
3'...G A G C T▵C...5'
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el nuevo tampón de digestión universal verde
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Completa la digestión en un periodo de 5 a 15 minutos. Carga directa de la mezcla de reacción en gel
Incluye:
Con cada enzima se suministran dos versiones del tampón universal FastDigest: Tampón FastDigest 10X y tampón FastDigest Green 10X. Todas las enzimas FastDigest son 100 % activas en ambos tampones. Las enzimas empleadas en aplicaciones posteriores comunes como ligación, conversión en extremos romos y desfosforolización también tienen un 100 % de actividad en ambos tampones.
Recomendada para:
Análisis rápido de clones; preparación rápida de ADN para clonación; digestión de productos de PCR; identificación rápida de genotipos mediante RFLP; digestión de ADN difícil de disociar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • FastDigest XhoI (400 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Xho I
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 400 μl (400 reacciones)
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos FastDigest
Sobrante 5' protruding ends
Inactivation Temperature 80°C