Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Bme1390I
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
ADN lambda digerido con ScrFI (Bme1390I), agarosa al 1,4 %, 185 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
- Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
- 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
- Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
- Carga directa en geles
- Sin actividad estrella
- 176 enzimas FastDigest disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • FastDigest Bme1390I (100 μL) • 10X FastDigest Buffer (1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL) Store at –20°C. |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam |
| Enzima | Bme1390I |
| Tampón compatible | Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | No |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 100 μL (100 reacciones) |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.