Learn More
Thermo Scientific™ EpiJET DNA Methylation Analysis Kit (MspI/HpaII)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
La 5-metilcitosina es una modificación prominente del ADN epigenético que desempeña un papel importante en la regulación de la expresión génica.
El kit de análisis de metilación del ADN EpiJET (MspI/HpaII) utiliza las enzimas de restricción MspI y HpaII para analizar el estado de metilación del ADN en un locus específico. Epi MspI and Epi HpaII son isoesquizómeros con diferentes sensibilidades a la metilación CpG. Cuando el CpG interno en la secuencia de tetranucleótido 5'-CCGG-3' se metila, la escisión con Epi HpaII se bloquea, pero la escisión con Epi MspI no se ve afectada.
Las enzimas Epi MspI y Epi HpaII están especialmente formuladas para estudios epigenéticos para completar la digestión genómica del ADN en 1 hora.
Características destacadas
- Rápida: Digestión rápida y completa de ADN genómico en 1 hora a 37 °C.
- Eficiente: Enzimas especialmente formuladas para estudios epigenéticos del estado de metilación de ADN
Spécification
Spécification
| Tampón compatible | Tampón Epi 10X |
| Cantidad | 200 reacciones |
| Tipo de producto | Kit de análisis de metilación de ADN |
| Línea de productos | EpiJET |