Learn More
Thermo Scientific™ Eco91I (BstEII) (10 U/μL)
Código de producto. p-4521687 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
5000 unidades
10379529 1000 U 1000 unidades
10859850 5000 U 5000 unidades
2 options
Código de producto. 10379529
Marca: Thermo Scientific™ ER0391
La enzima de restricción Eco91I (BstEII) reconoce los sitios G^GTNACC y corta mejor a 37 °C con el tampón O (isoesquizómeros: BstEII, BstPI, EcoO65I, PspEI).
ADN lambda digerido con Eco91I (BstEII), agarosa al 0,7 %, 13 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G▵G T N A C C...3'
3'...C C A N T G▵G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón O: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Eco91I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Eco91I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: puede solaparse, sin efecto.
  • CpG: puede solaparse, sin efecto.
  • EcoKI: puede solaparse, efecto sin determinar.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
  • G▵GTSACC-MaeIII, NmuCI;G▵GTWACC-MaeIII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Eco91I (BstEII)
Tampón compatible Tampón O 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional