Descripción
ADN lambda digerido con Eco91I (BstEII), agarosa al 0,7 %, 13 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G▵G T N A C C...3'
3'...C C A N T G▵G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón O: 50 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- Eco91I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Ligadura y refragmentación:
- Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Eco91I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: puede solaparse, sin efecto.
- CpG: puede solaparse, sin efecto.
- EcoKI: puede solaparse, efecto sin determinar.
- EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
- Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
- G▵GTSACC-MaeIII, NmuCI;G▵GTWACC-MaeIII
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | Eco91I (BstEII) |
| Tampón compatible | Tampón O 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 5000 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |