Learn More
Thermo Scientific™ Eco81I (Bsu36I) (10 U/μL)
Código de producto. p-4521747 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
500 unidades
10530651 500 U 500 unidades
10849180 2500 U 2500 unidades
2 options
Código de producto. 10530651
Marca: Thermo Scientific™ ER0371
La enzima de restricción Eco81I (Bsu36I) reconoce los sitios CC^TNAGG y corta mejor a 37 °C con el tampón Tango (isoesquizómeros: AxyI, Bse21I, Bsu36I).
ADN lambda digerido con Eco81I (Bsu36I), agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C C▵T N A G G...3'
  • 3'...G G A N T▵C C...5' Condiciones para una actividad del 100 %:
    • 1 tampón Tango: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
    • Incubar a 37 °C.
    Tampón de almacenamiento:
    • Eco81I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25°C), 100 mM de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
    Ligadura y refragmentación:
    • Tras una sobredigestión con 10 veces la cantidad recomendada de Eco81I, más del 80 % de los fragmentos de ADN M13mp18 pueden ligarse en una mezcla de reacción con 20-40 u de ligasa de ADN T4/1 μg de fragmentos y 10 % de PEG
    • Más del 95 % de estos se pueden recortar
    Efectos de metilación:
    • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
    • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
    • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
    • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
    • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
    Digestión del ADN integrado en agarosa:
    • Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
    Extremos compatibles:
    • BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, HpyF3I
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 10 U/μl
    Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
    Enzima Eco81I (Bsu36I)
    Tampón compatible Tampón Tango 10X
    Sensible a la inactivación del calor Sí
    Temperatura óptima de reacción 37 °C
    RE de tipo IIS No
    Cantidad 500 U
    Tipo de producto Enzima de restricción
    Categoría de investigación Clonación tradicional