Learn More
Thermo Scientific™ Eco57I (AcuI) (5 U/μL)
Código de producto. 10793711 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10793711 200 U 200 unidades
10304910 1000 U 1000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793711 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0341
La enzima de restricción Eco57I (AcuI) reconoce los sitios CTGAAG(16/14)^ y corta mejor a 37 °C con el tampón G (+SAM) (isoesquizómeros: AcuI).
ADN lambda digerido con Eco57I (AcuI), agarosa al 1 %, 40 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C T G A A G (N)16▵...3'
3'...G A C T T C (N)14▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • [1 tampón G] + SAM:[10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA] + 0,01 mm de S-adenosilmetionina
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Eco57I se suministra en: 10 mM de fosfato de potasio (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de NaCl, 1 mM de EDTA, 1 mm de DTT y 50 % de glicerol (v/v)
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 10 veces la cantidad de Eco57I, aproximadamente el 70 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse, pero no se pueden recortar debido a la metilación de la secuencia de reconocimiento de esta enzima
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Nota:
Eco57I requiere solo Mg2+ para su actividad, pero se estimula por S-adenosilmetionina. Con 0,01 mm de S-adenosilmetionina se obtiene una actividad 100 veces mayor de Eco57I. Aún así, es difícil conseguir una fragmentación completa de algunos sustratos con Eco57I. La concentración de Eco57I viene determinada por el nivel máximo de fragmentación que se alcanza cuando no se observa ningún cambio en el patrón de fragmentación aunque se emplee más enzima. La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH >8 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity). Eco57I puede permanecer asociada al ADN fragmentado. lo que puede provocar un desplazamiento de las bandas de ADN durante la electroforesis. Para evitar patrones atípicos de las bandas de ADN, use colorante de carga de ADN 6X y solución SDS para la preparación de muestras o caliente el ADN digerido en presencia de SDS antes de la electroforesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Eco57I (AcuI)
Tampón compatible Tampón G 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 200 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices