Learn More
Thermo Scientific™ Eco52I (EagI) (10 U/μL)
Código de producto. 10319339 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
500 UNIT
10319339 2500 U 2500 unidades
10389679 500 U 500 UNIT
2 options
Código de producto. 10319339
Marca: Thermo Scientific™ ER0332
La enzima de restricción Eco52I (EagI) reconoce los sitios C^GGCCG y corta mejor a una temperatura de 37 °C en su propio tampón exclusivo (isoesquizómeros: BseX3I, BstZI, EagI, EclXI).
ADN lambda digerido con Eco52I (EagI), agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C▵G G C C G...3'
3'...G C C G G▵C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Eco52I: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 3 mm de MgCl2, 100 mm de NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Eco52I se suministra en: 10 mM de Tris-HCl (pH 8,2 a 25 °C), 500 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % de glicerol (v/v)
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Eco52I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
  • Bsp120I, CfrI, NotI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Eco52I (EagI)
Tampón compatible Tampón único (10X tampones Eco52I (EagI))
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 2500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional