Learn More
Thermo Scientific™ Eco47I (AvaII) (10 U/μL)
Código de producto. 10839180 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4000 U
800 U
Tamaño de la unidad:
4000 unidades
800 UNIT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10839180 4000 U 4000 unidades
10213160 800 U 800 UNIT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10839180 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0312
La enzima de restricción Eco47I (AvaII) reconoce los sitios G^GWCC y corta mejor a 37 °C con el tampón R (isoesquizómeros: AvaII, Bme18I, SinI, VpaK11BI).
ADN lambda digerido con Eco47I (AvaII), agarosa al 1 %, 35 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G▵G W C C...3'
3'...C C W G▵G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • Tampón 1X R:10mM de Tris-HCl (pH 8.5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C
Tampón de almacenamiento:
  • Eco47I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y redisociación:
  • Después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Eco47I, más del 95 % de los fragmentos de ADN se pueden ligar y recortar
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto
  • Dcm: puede solaparse-bloqueado
  • CpG: puede solaparse-bloqueado
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto
Extremos compatibles:
  • Cfr13I, CpoI, Psp5II, SanDI
Nota:
Eco47l está bloqueado por la metilación del dcm solapado. Para evitar metilación dcm, utilice una cepa con dam,dcm- como GM2163 (n.º M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Temperatura de la incubadora 37 °C
Cantidad 4000 U
Tipo de producto Eco47I (AvaII)