Learn More
Thermo Scientific™ Eco47I (AvaII) (10 U/μL)
Código de producto. 10213160 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4000 U
800 U
Tamaño de la unidad:
4000 unidades
800 UNIT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10213160 800 U 800 UNIT
10839180 4000 U 4000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10213160 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0311
La enzima de restricción Eco47I (AvaII) reconoce los sitios G^GWCC y corta mejor a 37 °C con el tampón R (isoesquizómeros: AvaII, Bme18I, SinI, VpaK11BI).
ADN lambda digerido con Eco47I (AvaII), agarosa al 1 %, 35 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G▵G W C C...3'
3'...C C W G▵G...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón R: 10 mm de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 100 mm KCl y 0,1 mg/ml BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Eco47I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Eco47I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • DCM: Puede solaparse, bloqueada.
  • CpG: puede solaparse, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Extremos compatibles:
  • Cfr13I, CpoI, Psp5II, SanDI
Nota:
Eco47I está bloqueado por metilación del dcm solapado. Para evitar la metilación dcm, utilice una cepa con dam, dcm-, como GM2163 (M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam
Enzima Eco47I (AvaII)
Tampón compatible Tampón R 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 800 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional