Learn More
Thermo Scientific™ Eco31I (BsaI) (10 U/μl)
Código de producto. 10704301 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
5000 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
5000 UNIT
Código de producto. 10704301
Marca: Thermo Scientific™ ER0292
Edge
La enzima de restricción Eco31I (BsaI) reconoce los sitios GGTCTC(1/5)^ y corta mejor a 37 °C con el tampón G (isoesquizómeros: BsaI, Bso31I, BspTNI).
ADN lambda (dcm-) digerido con Eco31I (BSAI), agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...G G T C T C (N)1▵...3'
3'...C C A G A G (N)5▵...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón G: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mm de MgCl2, 50 mm NaCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • Eco31I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 200 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de Eco31I, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: puede solaparse, reducción de fragmentación.
  • CpG: puede solaparse, reducción de fragmentación.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: puede solaparse, efecto sin determinar.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 u de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
Analizado mediante ADN de lambda (dcm-) (SD0021), ya que uno de los dos sitios de reconocimiento Eco31I en el ADN lambda es difícil de escindir. La fragmentación con Eco31I se reduce debido a la metilación de dcm solapante. Para evitar la metilación dcm, utilice una cepa con dam, dcm-, como GM2163 (M0099). La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH >8 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity). La Eco31I se disocia tras reconocer su sitio y puede generar cualquier extremo 5' de base 4 deseado. Esta función es útil para la clonación directa de productos de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam
Enzima Eco31I (BsaI)
Tampón compatible Tampón G 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS Sí
Cantidad 5000 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación sin cicatrices