Learn More
Thermo Scientific™ Eco105I (SnaBI) (10 U/μL)
Código de producto. 10191070 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
3000 U
600 U
Tamaño de la unidad:
3000 unidades
600 unidades
Código de producto. 10191070
Marca: Thermo Scientific™ ER0401
La enzima de restricción Eco105I (SnaBI) reconoce los sitios TAC^GTA y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón Tango (isoesquizómeros: BstSNI, SnaBI).
ADN lambda digerido con Eco105I (SnaBI), agarosa al 0,7 %, 1 sitio de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...T A C▵G T A...3'
3'...A T G▵C A T...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Tango™:
  • 33 mm de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA. Incubar a 37 °C
Tampón de almacenamiento:
  • Eco105I se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 1 mm de fenilmetilsulfonilfluoruro, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 10 veces la cantidad recomendada de Eco105I, más del 80% de los fragmentos de ADN M13mp18 pueden ligarse en una mezcla de reacción con 20-40 u de ligasa de ADN T4/1 μg de fragmentos y 10 % de PEG
  • Más del 90% de estos se pueden recortar
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: se solapa completamente, bloqueada.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Nota:
Una sobredigestión con más de 15 veces la cantidad recomendada de Eco105I puede provocar actividad estrella (star activity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Eco105I (SnaBI)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 600 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt